Få mere at vide
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate
Artikelnummer. 11443800
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443800 500 g 500g
11433800 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089620.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bejdsemiddel i farvning, reagens
Bejdsemiddel til farvning, reagens Kaliumbis(oxalato)oxotitanat(IV)dihydrat bruges som bejdsemiddel ved farvning og fungerer som analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14402-67-6
Molekylær formel C4K2O9Ti
Molekylvægt (g/mol) 318.10
MDL nummer MFCD00150592
InChI nøgle UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Titanium potassium oxalate
IUPAC navn dikaliumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
SMIL [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) dihydrate
Farve Farveløs
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 354.10 (318.10 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk