Få mere at vide
Kaliumbiphthalat, ULTREX™ Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558314 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558314 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund Hver
1 options
Artikelnummer. 15558314 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 488903
Til primære standard- og forskningsapplikationer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Biphthalate
CAS 877-24-7
Mængde 25 g
Molekylær formel C8H5KO4
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 204.222
PubChem CID 23676735
Formel vægt 204.22
Grad ULTREX™ Ultrapure Reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.64kg