Få mere at vide
Kaliumbiphthalat, TRC
Artikelnummer. 30419399
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30419399 100 g
1 options
Artikelnummer. 30419399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698758100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8 H5 O4 . K
Mængde 100 g
Synonym Phthalic acid monopotassium, 1,2-Benzenedicarboxylic acid','potassium salt (1:1), 1,2-Benzenedicarboxylic acid','monopotassium salt (9CI), Phthalic acid','monopotassium salt (8CI), Hydrogen potassium phthalate, KAP, Monopotassium 1,2-benzenedicarboxylate, Monopotassium phthalate, Potassium acid phthalate, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
InChI formel InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 2-carboxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Formel vægt 203.9825