Få mere at vide
Kaliumbiphthalat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518074 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518074 500 g Poly flaske 500g
15508074 100 g Poly flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518074 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 295801
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Biphthalate
Navn note Acidimetric Standard
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 204.22
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.64kg