Få mere at vide
Kaliumbicarbonat USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15558374
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
POLYSTORMOR
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558374 500 g POLYSTORMOR 500g
1 options
Artikelnummer. 15558374 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 673604
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bicarbonate
CAS 298-14-6
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel CHKO3
MDL nummer MFCD00011402
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OC([O-])=O
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
Molekylvægt (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formel vægt 100.12
Grad FCC/USP
Emballage POLYSTORMOR