Få mere at vide
Kaliumbicarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bicarbonate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 99.9563 |