Få mere at vide
Kaliumbicarbonat, puriss., opfylder analytisk spec. for BP, Ph. Eur., USP E501, 99,5-101,0% (acidimetrisk), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bicarbonate |
| Navn note | Puriss., opfylder den analytiske specifikation for BP, Ph. Eur., USP E501, 99.5-101.0% (acidimetrisk) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,5 til 101,0% |
| Lineær formel | KHCO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |