Få mere at vide
Kaliumbicarbonat, puriss., opfylder analytisk spec. for BP, Ph. Eur., USP E501, 99,5-101,0% (acidimetrisk), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bicarbonate |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur. BP, USP |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | KHCO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 100,12g/mol |
| Procent renhed | 99,5 til 101% (acidimetrisk) |
| Vis mere |