Få mere at vide
Potassium Bicarbonate, 99.7-100.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487832 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487832 5 kg
11467832 100 g
11477832 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215255794
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC navn kaliumhydrogencarbonat
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bicarbonate
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.7-100.5%
Formel vægt 100.12
Grad ACS-reagens