Få mere at vide
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327659
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327659 5 g 5g
11317659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28304.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1225608-24-1
Molekylær formel C6H3BF3KN2O
Molekylvægt (g/mol) 226.007
MDL nummer MFCD09800741
InChI nøgle VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-trifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yltrifluoroboranuide, amtb089, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoroboranuide, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-yltrifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoro borate 1-
PubChem CID 46738069
IUPAC navn potassium;2,1,3-benzoxadiazol-5-yl(trifluoro)boranuide
SMIL [B-](C1=CC2=NON=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
Mængde 5 g
Formel vægt 226.01
Procent renhed 95%