Få mere at vide
Kaliumbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11404703
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404703 250 g 250g
11494693 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11610.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 582-25-2 | C7H5KO2 | 160,213 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Kaliumbenzoat fremstilles primært til mad og drikke. Det er et kemisk konserveringsmiddel, som i meget lave koncentrationer hæmmer mikroorganismernes aktivitet. Det bruges i kulsyreholdige drikkevarer. Holdbarheden af upasteuriseret cider kan forlænges betydeligt ved at tilsætte kaliumbenzoat. Det bruges også som fløjte i mange fyrværkeri.
Opløselighed Opløselig i
ethanol, svagt opløselig i methanol, uopløselig i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-25-2
Molekylær formel C7H5KO2
Molekylvægt (g/mol) 160.213
MDL nummer MFCD00013061
InChI nøgle XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium benzoate, benzoic acid, potassium salt, potassium salt, unii-763yqn2k7k, potassium benzoate nf, benzoic acid potassium salt, potassium ion benzoate, acmc-20ajv6, dsstox_cid_7219
PubChem CID 23661960
IUPAC navn kalium;benzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Benzoate
Smeltepunkt >300°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 3719165
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1091
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,slightly soluble in methanol,insoluble in ether.
Formel vægt 160.22
Procent renhed 99%