Få mere at vide
Potassium Azide-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Azide-15N |
| CAS | 58524-53-1 |
| Molekylær formel | KN215N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1/i;1+1 |
| SMIL | [K+].[15N-]=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | potassium;azanidylidene(azanidylidene)azanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.11 |
| Formel vægt | 81.97 |