Få mere at vide
Kaliumaquapentachloruthenat(III), Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ru 26,4 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388858 1 g 1g
11398858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041716.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Kaliumaquapentachloruthenat(III) bruges til hydrogenering (gyllebed). Det bruges også som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14404-33-2
Molekylær formel Cl5K2Ru
Molekylvægt (g/mol) 356.52
MDL nummer MFCD00058747
InChI nøgle IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
IUPAC navn dikalium;pentachloruthenium(2-);hydrat
SMIL [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 374.55 (356.53 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 26.4% min.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.