Få mere at vide
Kaliumantimonyltartrattrihydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15234684 100 g Glasflaske 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15234684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212801000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28300-74-5 | 1· 5 H2O | 333,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
CAS 28300-74-5
Smeltepunkt 100,0 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel 1·5 H2O
Mængde 100 g
Merck Index 15691
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,3%. Andre opløseligheder: 1g/3mL kogende vand, 1g/15mL glycerol, uopløseligt i alkohol
Molekylvægt (g/mol) 333.93
Formel vægt 333.93
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonyltartrate sesquihydrate