Få mere at vide
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, 99+%
Artikelnummer. 10772841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772841 500 g Glasflaske 500g
10174800 100 g Glasflaske 100g
10105363 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223805000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28300-74-5
Molekylær formel C8H10K2O15Sb2
Molekylvægt (g/mol) 667.87
MDL nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formel vægt 667.87
Procent renhed ≥99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 2.7% max. (105°C)