Få mere at vide
Kaliumantimonyltarrattrihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10174800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174800 100 g Glasflaske 100g
10772841 500 g Glasflaske 500g
10105363 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10174800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223801000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28300-74-5
Molekylær formel C8H10K2O15Sb2
Molekylvægt (g/mol) 667.87
MDL nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Merck Index 15, 691
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,3%. Andre opløseligheder: 1g/3mL kogende vand, 1g/15mL glycerol, uopløseligt i alkohol
Formel vægt 667.87
Procent renhed ≥99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 2,7% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.