Få mere at vide
Potassium antimonate trihydrate, 94+%
Artikelnummer. 11318328
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318328 50 g 50g
11328328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039524.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12208-13-8 | KSbO3·3H2O
Kaliumantimonyltrihydrat bruges som påvisningsmiddel for natrium. Det bruges som bejdsemiddel/fikseringsmiddel i læder- og tekstilfarveindustrien. Det bruges også som analytisk reagens og fluxadditiv til galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12208-13-8
Molekylær formel KSbO3·3H2O
MDL nummer MFCD00150439
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Antimonate Trihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde >94%
FN nummer 1549
Synonym Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 262.90 (208.85 Anhydrous)
Udseende White powder
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumhexahydroxoantimonat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P330-Skyl munden.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.