Få mere at vide
Potassium acrylate hydrate, 95%
Artikelnummer. p-7045268
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10079.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10192-85-5
Molekylær formel C3H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 110.15
MDL nummer MFCD00067206
InChI nøgle ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC navn potassium;prop-2-enoate
SMIL [K+].[O-]C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acrylate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 3695913
Formel vægt 110.16 (Anhydrous)
Procent renhed 95%