Få mere at vide
Potassium acrylate hydrate, 95%
Artikelnummer. 11322427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322427 5 g 5g
11332427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10079.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10192-85-5
Molekylær formel C3H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 110.15
MDL nummer MFCD00067206
InChI nøgle ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC navn potassium;prop-2-enoate
SMIL [K+].[O-]C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acrylate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 3695913
Formel vægt 110.16 (Anhydrous)
Procent renhed 95%