Få mere at vide
Kaliumacetat, puriss, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15652730
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15652730 1 kg 1kg
15672730 5 kg 5kg
15662730 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15652730 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 250591KG
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., E261, 99-101 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur. BP
Mængde 1 kg
Lineær formel CH3COOK
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Formel vægt 98,14 g/mol
Procent renhed 99 til 101%
Grad puriss.
Tæthed 1,57g/cm3 ved 25 °C