Få mere at vide
Potassium Acetate (Molecular Biology), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11446601 500 g
1 options
Artikelnummer. 11446601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219484390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate (Molecular Biology)
CAS 127-08-2
Mængde 500 g
Molekylær formel C2H3KO2
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
IUPAC navn kalium; acetat
Molekylvægt (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029