Få mere at vide
Kaliumacetathydrat, Puratronic™ 99,997% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11382068
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382068 5 g 5g
11372068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012975.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 254966-93-3 | C2H3KO2 | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254966-93-3
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate hydrate, c2h3o2.k.h2o, potassium acetate hydrate, puratronic, potassium acetate hydrate, puratronic r metals basis
PubChem CID 23702041
SMIL [K+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acetate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
IUPAC navn kaliumacetat
Formel vægt 98.15 (Anhydrous)
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic