Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Acetate |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 98.14 |
| Procent renhed | 100.0% |
| Grad | USP |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.57kg |