Få mere at vide
Kaliumacetat (krystallinsk/ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480542 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480542 1 kg -
11460542 100 g -
11470542 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480542 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219142591
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99.72%
Grad ACS-reagens