Få mere at vide
Kaliumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10305910 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10599190 500 g Plastikpulverglas 500g
10686072 2.5 kg Plastfad 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10305910 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3761/60
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer 12458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 292°C
Farve Hvid
pH 7.0 to 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 98.14g/mol
Emballage Plast pulver krukke