Beskrivelse
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Molekylær formel | C2H3KO2 |
| InChI nøgle | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].CC([O-])=O |
| IUPAC navn | kaliumacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Mængde | 25 kg |