Få mere at vide
Kaliumacetat, ACS, 99% min
Artikelnummer. 11346798
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346798 500 g 500g
11356798 100 g 100g
11366798 2 kg 2kg
11376798 5 x 2 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11346798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013449.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,142 g/mol
Kaliumacetat bruges som tømiddel til at fjerne sne og is fra overfladen og betragtes som en erstatning for calciumchlorid eller magnesiumchlorid. Det bruges som fødevaretilsætningsstof; som en buffer i biologisk forskning; som slukningsmiddel anvendt i klasse K ildslukkere og som katalysator til fremstilling af polyurethanpolymerer. Det bruges til udfældning af dodecylsulfat-bundne proteiner og derved fjernelse af proteiner fra DNA. Det spiller en vigtig rolle for at bevare væv, fiksering og mumifikation. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acetate
Smeltepunkt 292 °C
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min
Beilstein 3595449
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og ammoniak. Uopløseligt i acetone og ether.
Formel vægt 98.15
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.57 g/mL