Få mere at vide
Kaliumacetat, 99%
Artikelnummer. 11457797
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457797 10,000 g 10000g
11437797 500 g 500g
11447797 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16321.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.19 DKK
    2584.65 DKK / 10000g
    Spare 385.54 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,142 g/mol
Kaliumacetat bruges som tømiddel til at fjerne sne og is fra overfladen og betragtes som en erstatning for calciumchlorid eller magnesiumchlorid. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, som en buffer i biologisk forskning, som et slukningsmiddel, der bruges i klasse K ildslukkere og som katalysator til fremstilling af polyurethanpolymerer. Det bruges til udfældning af dodecylsulfatbundne proteiner, hvorved proteiner fjernes fra DNA. Det spiller en vigtig rolle i at bevare væv, fiksering og mumifikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumacetat bruges som tømiddel til at fjerne sne og is fra overfladen og betragtes som en erstatning for calciumchlorid eller magnesiumchlorid. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, som en buffer i biologisk forskning, som et slukningsmiddel, der bruges i klasse K ildslukkere og som katalysator til fremstilling af polyurethanpolymerer. Det bruges til udfældning af dodecylsulfatbundne proteiner, hvorved proteiner fjernes fra DNA. Det spiller en vigtig rolle i at bevare væv, fiksering og mumifikation.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ammoniak. Uopløseligt i acetone og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acetate
Smeltepunkt 292 °C
Tæthed 1.57
Mængde 10,000 g
Beilstein 3595449
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7605
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og ammoniak. Uopløseligt i acetone og ether.
Formel vægt 98.15
Procent renhed 99%