Få mere at vide
Kaliumacetat, ≥99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436601 100 g
11456601 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219484380
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 98.14
Procent renhed ≥99%
Grad Molecular Biology