Få mere at vide
Kaliumacetat,≥ 99,0 %, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15642340 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15642340
Brand: Honeywell-Fluka 236497500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
Smeltepunkt 292°C
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Lineær formel CH3COOK
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Opløselighedsinformation Soluble in water, 98.2g/L at 20°C
Formel vægt 98.14g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Tæthed 1.57g/cu.cm at 25°C