Få mere at vide
Kaliumacetat, ≥99,0%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15622340
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15622340 100 g Poly flaske 100g
15642340 500 g Poly flaske 500g
15632340 2.5 kg Polyflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622340 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 236497100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    347.37 DKK / 100g
    Spare 44.63 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
Smeltepunkt 292 °C
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Emballage Poly flaske
Tæthed 1,57 g/kubikcentimeter ved 25 °C
Lineær formel CH3COOK
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 98,2 g/L ved 20 °C
Formel vægt 98,14 g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens