Få mere at vide
Melford Kaliumacetat
Artikelnummer. p-200087070
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018711 1 kg
30018712 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018711 Leverandør Melford Leverandørnr. P420001000.0
I forskningslaboratorier anvendes kaliumacetat til forskellige formål.
I forskningslaboratorier anvendes kaliumacetat til forskellige formål. Det bruges ofte i nukleinsyreoprensningsprocedurer, såsom RNA-ekstraktion, hvor det hjælper med at udfælde nukleinsyrer fra opløsning.
Kaliumacetat bruges også i proteinoprensningsteknikker, såsom ammoniumsulfatudfældning, til selektivt at udfælde proteiner fra opløsning baseret på deres opløselighedskarakteristika.
Desuden anvendes kaliumacetat som et buffermiddel i biokemiske assays og cellekulturmedier. Dens bufferkapacitet hjælper med at opretholde et stabilt pH-miljø, hvilket er afgørende for mange enzymatiske reaktioner og cellekulturprocesser
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H3O2K