Få mere at vide
Kaliumacetat, 1 M vandig. opløsning, pH 7,5, RNAse fri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420157
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420157 250 mL 250ml
15410157 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60832.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.31 DKK
    621.65 DKK / 250ml
    Spare 68.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-08-2 | Molekylformel: C2H3KO2 | Molekylvægt: 98,142 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.142
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium acetate
Navn note RNAse-fri
Farve Farveløs
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lineær formel CH3CO2K
Formel vægt 98.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.