Få mere at vide
Kalium til AAS 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923175 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12923175
Brand: Fisher Chemical B 028 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Mængde 500 mL