Få mere at vide
Kalium AA-standard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Kalium AA Standard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | K |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Kalium |
| InChI formel | InChI=1S/K.H |
| Vis mere |