Få mere at vide
Kalium AA-standard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17908069
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17908069 100 ml
17909049 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17908069 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAAKN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Kalium AA Standard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel K
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 100 ml
Formel vægt 38,9637 g/mol