Få mere at vide
Kalium, 98%, bidder, i mineralsk olie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10210903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Plastflaske i dåse
Pakningsstørrelse:
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10210903 50 g Plastflaske 50g
10216760 10 g Plastflaske i dåse 10g
10347021 100 g Plastflaske -
10369233 500 g Plast tromle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10210903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223860500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-7-7440
Molekylær formel K
Molekylvægt (g/mol) 39.10
MDL nummer MFCD00133776
InChI nøgle ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC navn kalium
SMIL [K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
Farve Grå
Mængde 50 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98%
Form Chunk
Lineær formel K
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Merck Index 15, 7725
Formel vægt 39.1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium