Få mere at vide
Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439205
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439205 5 g 5g
15429205 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51150.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 912350-01-7
Molekylær formel C13H10BF3KNO
Molekylvægt (g/mol) 303.133
MDL nummer MFCD11977719
InChI nøgle KWNGJSAKNIGTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-phenylaminocarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl boranuide, amtb167, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23680020
IUPAC navn potassium;trifluoro-[4-(phenylcarbamoyl)phenyl]boranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Smeltepunkt >250°C
Mængde 5 g
Formel vægt 303.13
Procent renhed 97%