Få mere at vide
Kalium 4-methylphenyltrifluoroborat, 98 %
Artikelnummer. 11388546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388546 5 g 5g
11378546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17604.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 216434-82-1 | C7H7BF3K | 198,037 g/mol
I Suzuki Cross-Coupling bruges organotrifluorborater som potente borsyresurrogater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I Suzuki Cross-Coupling bruges organotrifluorborater som potente borsyresurrogater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216434-82-1
Molekylær formel C7H7BF3K
Molekylvægt (g/mol) 198.037
MDL nummer MFCD01318171
InChI nøgle KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium p-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro p-tolyl borate, potassium 4-methylphenyl trifluoroborate, potassium 4-methylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methylphenyl boranuide, 4-methylphenyltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11452, trifluoro 4-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro p-tolyl boranuide, potassium trifluoro-4-methylphenyl boranuide
PubChem CID 23682258
IUPAC navn kalium;trifluor-(4-methylphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)C)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 8290098
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 198.04
Procent renhed 98%