Få mere at vide
Kalium 4-methoxyphenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357179
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357179 1 g 1g
11367179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 192863-36-8 | C7H7BF3KO | 214.036 g/mol
Det anvendes i Suzuki Cross-Coupling ved hjælp af organotrifluorborater som potente borsyresurrogater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det påføres i Suzuki Cross
-Coupling ved at bruge organotrifluorborater som potente borsyresurrogater.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192863-36-8
Molekylær formel C7H7BF3KO
Molekylvægt (g/mol) 214.036
MDL nummer MFCD04112717
InChI nøgle XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trifluoro 4-methoxyphenyl borate, potassium 4-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxyphenyl boranuide, pubchem11347, amtb103, potassum 4-methoxyphenyl trfluoroborate, trifluoro 4-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxyphenyl boranuide
PubChem CID 23683762
IUPAC navn kalium;trifluor-(4-methoxyphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)OC)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 214.04
Procent renhed 95%