Få mere at vide
Potassium 4-Hydroxy-4-methylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 4-Hydroxy-4-methylpentanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3.K/c1-6(2,9)4-3-5(7)8;/h9H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 170.0345 |