missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium 4-Guaiacolsulfonate, TRC

Artikelnummer. 30419442
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419442 50 mg
30415571 100 mg
30412852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69500550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16241-25-1
Molekylær formel C7H7KO5S
Molekylvægt (g/mol) 242.29
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulfonic Acid Potassium Salt (1:1), Potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
IUPAC navn potassium;4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
SMIL [K+].COc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium 4-Guaiacolsulfonate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formel vægt 241.9651
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.