Få mere at vide
Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489987
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15489987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53231.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate is involved in Suzuki Cross-Coupling reaction as potent boronic acid surrogates.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and acids. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 661465-44-7
Molekylær formel C6H4BClF3K
Molekylvægt (g/mol) 218.452
MDL nummer MFCD04115770
InChI nøgle GXBSKMLVYJPMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate, potassium 4-chlorophenyl trifluoroborate, potassium 4-chlorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11348, potassium 4-chlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 4-chlorophenyl trifluoroboranuide
PubChem CID 23682053
IUPAC navn potassium;(4-chlorophenyl)-trifluoroboranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)Cl)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 293°C to 295°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 218.45
Procent renhed 96%