Få mere at vide
Kalium 4-carboxybenzensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30423831
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30423831 10 g
1 options
Artikelnummer. 30423831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP53996010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Molekylær formel C7H5KO5S
Mængde 10 g
Synonym Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 4-carboxybenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 240.27
Formel vægt 239.9495