Få mere at vide
Potassium 4-benzyloxyphenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488387
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15488387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51894.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-47-1
Molekylær formel C13H11BF3KO
Molekylvægt (g/mol) 290.134
MDL nummer MFCD04115746
InChI nøgle PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-benzyloxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoroboranuide, amtb209, potassium 4-benzyloxy phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro-4-phenylmethoxyphenyl boranuide, 1-potassium 4-benzyloxy phenyltrifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 4-benzyloxy phenyl trifluoroboranuide
PubChem CID 23716867
IUPAC navn potassium;trifluoro-(4-phenylmethoxyphenyl)boranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-benzyloxyphenyltrifluoroborate
Mængde 5 g
Formel vægt 290.13
Procent renhed 95%