Få mere at vide
Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469417 5 g 5g
15459417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52671.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-46-0
Molekylær formel C7H4BF3KN
Molekylvægt (g/mol) 209.02
MDL nummer MFCD04115744
InChI nøgle STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
SMIL [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Mængde 5 g
IUPAC navn potassium;(3-cyanophenyl)-trifluoroboranuide
Formel vægt 209.02
Procent renhed 95%