Få mere at vide
Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 411206-75-2 |
| Molekylær formel | C6H4BClF3K |
| MDL nummer | MFCD04115754 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | F[B-](F)(C1=CC=CC(Cl)=C1)F.[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.45 |
| Procent renhed | 97% |