missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 1160186-73-1 |
| Molekylær formel | C6H6BF3KN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroboranuide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BF3N.K/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5;/h1-4H,11H2;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].Nc1cccc(c1)[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | potassium;(3-aminophenyl)-trifluoroboranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.02 |
| Formel vægt | 199.0182 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?