Få mere at vide
Potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449977
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15449977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53219.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-68-6
Molekylær formel C6H3BCl2F3K
Molekylvægt (g/mol) 252.894
MDL nummer MFCD04115763
InChI nøgle RTZOKQYJVLRZFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroborate, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate, c6h3bcl2f3.k, potassium 3,4-dichlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3,4-dichlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 44717229
IUPAC navn potassium;(3,4-dichlorophenyl)-trifluoroboranuide
SMIL [B-](C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 178°C to 180°C
Mængde 5 g
Formel vægt 252.9
Procent renhed 96%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto