Få mere at vide
Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate |
| CAS | 299-27-4 |
| Molekylær formel | C6H11KO7 |
| MDL nummer | MFCD00064211 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Procent renhed | 99% |